Learn More
Éster metílico del ácido (alfaE)-2-[(6-cloro-4-pirimidinil)oxi]-alfa-(metoximetilen)bencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaE)-2-[(6-Chloro-4-pyrimidinyl)oxy]-alpha-(methoxymethylene)benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 131860-97-4 |
| Fórmula molecular | C15H13ClN2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (E)-2-[(6-Chloro-4-pyrimidinyl)oxy]-alpha-(methoxymethylene)benzeneacetic Acid Methyl Este, Methyl (E)-2-[2-(6-Chloropyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-methoxyacrylate, Methyl (E)-2-[2-(6-Chloropyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-methoxypropenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13ClN2O4/c1-20-8-11(15(19)21-2)10-5-3-4-6-12(10)22-14-7-13(16)17-9-18-14/h3-9H,1-2H3/b11-8+ |
| SMILES | CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1Oc2cc(Cl)ncn2 |
| Nombre IUPAC | (E)-2-[2-(6-cloropirimidin-4-il)oxifenil]-3-metoxiprop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 320.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.0564 |