Learn More
Alfadolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alphadolone |
| CAS | 14107-37-0 |
| Fórmula molecular | C21 H32 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pregnane-11,20-dione, 3,21-dihydroxy-, (3α,5α)-, 5α-Pregnane-11,20-dione, 3α,21-dihydroxy- (8CI), (3α,5α)-3,21-Dihydroxypregnane-11,20-dione, 3α,21-Dihydroxy-5α-pregnane-11,20-dione, 5α-Pregnane-3α,21-diol-11,20-dione, Alfadolone, Alphadolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12-16,19,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16+,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (3R,5S,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-11-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 348.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.2301 |