Learn More
Alfadolona 3-β -D-Glucurónido, TRC
Código de producto. 30328161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30328161 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30328161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA2964300.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alphadolone 3-Beta-D-Glucuronide
CAS 368426-78-2
Fórmula molecular C27 H40 O10
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 3-Amino-1,2-Benzisoxazole-6-Methanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C27H40O10/c1-26-8-7-13(36-25-22(33)20(31)21(32)23(37-25)24(34)35)9-12(26)3-4-14-15-5-6-16(18(30)11-28)27(15,2)10-17(29)19(14)26/h12-16,19-23,25,28,31-33H,3-11H2,1-2H3,(H,34,35)/t12-,13+,14-,15-,16+,19+,20-,21-,22+,23-,25+,26-,27-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(3R,5S,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-11-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]oxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 524.601
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.262