Learn More
Alfadolona 3-β -D-Glucurónido, TRC
Código de producto. 30324523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30324523 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30324523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5755155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Alphadolone 3-Beta-D-Glucuronide
CAS 368426-78-2
Fórmula molecular C27 H40 O10
Cantidad 5 mg
Sinónimo 3-Amino-1,2-Benzisoxazole-6-Methanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C27H40O10/c1-26-8-7-13(36-25-22(33)20(31)21(32)23(37-25)24(34)35)9-12(26)3-4-14-15-5-6-16(18(30)11-28)27(15,2)10-17(29)19(14)26/h12-16,19-23,25,28,31-33H,3-11H2,1-2H3,(H,34,35)/t12-,13+,14-,15-,16+,19+,20-,21-,22+,23-,25+,26-,27-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(3R,5S,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-11-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]oxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 524.601
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.262
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.