Learn More
Skytec™ Mono desechable Alphachem X150
Descripción
- Proporciona mayor comodidad al usuario y niveles excepcionales de seguridad y protección, con una durabilidad superior.
- Sistema de doble manga con presilla interior para el pulgar
- Ajuste mejorado, mayor libertad de movimiento con patrón de entrepierna de dos piezas
- Una capucha de 3 piezas garantiza un ajuste cómodo.
- Doble cremallera/etiqueta de agarre, más fácil de sujetar cuando se usan guantes
- Los parches de rodilla brindan refuerzo adicional donde más se necesita
- Las costuras cosidas y selladas proporcionan una barrera química fuerte y eficaz.
- Colocación y retirada rápida y sencilla
- Los tobillos y las muñecas elásticos garantizan un ajuste cómodo y seguro.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Monos resistentes a productos químicos |
| Tamaño | 3XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido compuesto |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |