Learn More
Alphacel a granel no nutritivo, MP Biomedicals
Código de producto. 11431392 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 lb.
100 lb.
Tamaño de la unidad:
100 libras
5 libras
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431392 5 lb. 5 libras
11451392 100 lb. 100 libras
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431392 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0290045305
Compuesta de celulosa finamente molida para añadir a las dietas animales para suministrar a granel con un valor nutritivo mínimo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-34-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alphacel Non-Nutritive Bulk
Cantidad 5 lb.
compliance-icons
Nombre del producto
  • alphacel
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: alphacel