Learn More
Alphacel hidrolizado, MP Biomedicals™
Código de producto. 11471392 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 lb.
Código de producto. Cantidad
11471392 5 lb.
1 options
Código de producto. 11471392 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0290045405
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Alphacel hidrolizado, polvo blanco
  • Alphacel es un polisacárido compuesto por largas cadenas deβ (1,4) unidades de D-glucosa enlazadas.
  • La celulosa se utiliza en una amplia gama de aplicaciones que requieren una base estructural.
  • Se utiliza en la preparación de medios estructurales cromatográficos, en geles para procesos como electroforesis y separaciones iónicas y como sustrato para identificar y estudiar sistemas celulósicos.
CAS 9004-34-6
Fórmula molecular C14H26O11
Peso molecular (g/mol) 370.35
Número MDL MFCD00081512
Clave InChI PTHCMJGKKRQCBF-UHFFFAOYNA-N
Especificaciones
Color Blanco
pH De 5,5 a 7,0
Forma física Polvo
Cantidad 5 lb.