Learn More
Éster 1,4,8-Tris(1,1-dimetiletoxi)-2-oxoetil]amino]-delta,delta',delta' '-trioxo-1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano-1,4,8-tripentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alpha1S,alpha4S,alpha8S)-alpha,alpha',alpha''-Tris[bis[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]amino]-delta,delta',delta''-trioxo-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8-tripentanoic Acid 1,4,8-Tris(1,1-dimethylethyl) Ester |
| CAS | 862778-56-1 |
| Fórmula molecular | C73H129N7O21 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (alphaS,alpha'S,alpha''S)-alpha,alpha',alpha''-Tris[bis[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]amino]-delta,delta',delta''-trioxo-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8-tripentanoic Acid Tris(1,1-dimethylethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C73H129N7O21/c1-65(2,3)93-56(84)44-78(45-57(85)94-66(4,5)6)50(62(90)99-71(19,20)21)30-33-53(81)75-39-29-40-77(55(83)35-32-52(64(92)101-73(25,26)27)80(48-60(88)97-69(13,14)15)49-61(89)98-70(16,17)18)43-42-76(38-28-36-74-37-41-75)54(82)34-31-51(63(91)100-72(22,23)24)79(46-58(86)95-67(7,8)9)47-59(87)96-68(10,11)12/h50-52,74H,28-49H2,1-27H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(=O)OC(C)(C)C)C(CCC(=O)N1CCCN(CCN(CCCNCC1)C(=O)CCC(N(CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)CCC(N(CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 5-[4,8-bis[4-[bis[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]amino]-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoil]-1,4,8,11-tetrazaciclotetradec-1-il]-2-[bis[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]amino]-5-oxopentanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 1440.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1439.9242 |