Learn More
(Alpha1S, Alpha4S, 2S, 5S)-2,5-Dimetil-3,6-dioxi-Alfa1,Alfa4-bis(2-feniletil)-1,4-piperazinediacético Ácido 1,4-Éster Dietílico, TRC
Código de producto. 30385561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385561 100 mg
30375672 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD471050100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151387-05-2
Fórmula molecular C30H38N2O6
Peso molecular (g/mol) 522.63
Sinónimo [2S-[1(R*),2alpha,4(R*),5alpha]]-2,5-Dimethyl-3,6-dioxo-alpha,alpha'-bis(2-phenylethyl)-1,4-piperazinediacetic Acid Diethyl Ester, Ramipril Impurity O
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N([C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)[C@@H](C)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (alpha1S,alpha4S,2S,5S)-2,5-Dimethyl-3,6-dioxo-alpha1,alpha4-bis(2-phenylethyl)-1,4-piperazinediacetic Acid 1,4-Diethyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H38N2O6/c1-5-37-29(35)25(19-17-23-13-9-7-10-14-23)31-21(3)28(34)32(22(4)27(31)33)26(30(36)38-6-2)20-18-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,21-22,25-26H,5-6,17-20H2,1-4H3/t21-,22-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.273