Learn More
Alfa1,Alfa1,5-Trimetil-1,3-benzenoediacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30456881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456881 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30456881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79579525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha1,alpha1,5-Trimethyl-1,3-benzenediacetonitrile
CAS 120512-37-0
Fórmula molecular C13H14N2
Cantidad 25 mg
Sinónimo alpha,alpha,5-Trimethyl-1,3-benzenediacetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2/c1-10-6-11(4-5-14)8-12(7-10)13(2,3)9-15/h6-8H,4H2,1-3H3
SMILES Cc1cc(CC#N)cc(c1)C(C)(C)C#N
Nombre IUPAC 2-[3-(cianometil)-5-metilfenilo]-2-metilpropanenitrilo
Peso molecular (g/mol) 198.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1157