Learn More
Alfa-(trifluorometil)estireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(trifluoromethyl)styrene |
| CAS | 384-64-5 |
| Fórmula molecular | C9H7F3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | α-(Trifluoromethyl)Styrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7F3/c1-7(9(10,11)12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C(=C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3,3,3-trifluoroprop-1-en-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 172.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.05 |