Learn More
Fluoruro de alfa-toluenosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
α-Toluenesulfonyl fluoride (PMSF) is used in the preparation of cell lysates to inhibit protein digestion. It is a widely used fatty acid amid hydrolase (FAAH) inhibitor for pretreatment of brain membrane preparations when testing CB1 receptor activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El fluoruro de α-toluenosulfonilo (PMSF) se utiliza en la preparación de lisados celulares para inhibir la digestión de proteínas. Es un inhibidor de la amida hidrolasa de ácidos grasos (FAAH) ampliamente utilizado en el pretratamiento de preparaciones de membrana cerebral para los ensayos de actividad del receptor CB1.
Solubilidad
Soluble en éter, benceno, etanol anhidro, metanol y 2-propano. Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, aminas, bases y el agua/humedad. Almacenar a 4 °C
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | alpha-Toluenesulfonyl fluoride |
| Punto de fusión | 92°C to 94°C |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2923 |
| Beilstein | 2088311 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in ether,benzene,anhydrous ethanol,methanol,2- propane. Hydrolyses in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.19 |
| Porcentaje de pureza | 99% |