Learn More
Fluoruro de alfa-toluenosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469667 1 g 1 g
11479667 5 g 5 g
11489667 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22146.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 329-98-6 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
α-Toluenesulfonyl fluoride (PMSF) is used in the preparation of cell lysates to inhibit protein digestion. It is a widely used fatty acid amid hydrolase (FAAH) inhibitor for pretreatment of brain membrane preparations when testing CB1 receptor activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de α-toluenosulfonilo (PMSF) se utiliza en la preparación de lisados celulares para inhibir la digestión de proteínas. Es un inhibidor de la amida hidrolasa de ácidos grasos (FAAH) ampliamente utilizado en el pretratamiento de preparaciones de membrana cerebral para los ensayos de actividad del receptor CB1.
Solubilidad
Soluble en éter, benceno, etanol anhidro, metanol y 2-propano. Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, aminas, bases y el agua/humedad. Almacenar a 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329-98-6
Fórmula molecular C7H7FO2S
Peso molecular (g/mol) 174.189
Número MDL MFCD00007424
Clave InChI YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
Nombre IUPAC Fluoruro de fenilmetanosulfonilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Toluenesulfonyl fluoride
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 2088311
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ether,benzene,anhydrous ethanol,methanol,2- propane. Hydrolyses in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 99%