Learn More
Cloruro de alfa-toluenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alpha-Toluenesulfonyl Chloride |
| CAS | 1939-99-7 |
| Fórmula molecular | C7H7ClO2S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzylsulfonyl Chloride, NSC 41894, Phenylmethanesulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| SMILES | ClS(CC1=CC=CC=C1)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | cloruro de fenilmetanosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.99 |