Learn More
Cloruro de alfa-toluenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30457369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457369 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30457369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT631615250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alpha-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 1939-99-7
Fórmula molecular C7H7ClO2S
Cantidad 250 mg
Sinónimo Benzylsulfonyl Chloride, NSC 41894, Phenylmethanesulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClS(CC1=CC=CC=C1)(=O)=O
Nombre IUPAC cloruro de fenilmetanosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 190.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.99