Learn More
Cloruro de alfa-toluensulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449372 5 g 5 g
11459372 25 g 25 g
11469372 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449372 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10124.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1939-99-7 | C7H7ClO2S | 190.641 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1939-99-7
Fórmula molecular C7H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 190.641
Número MDL MFCD00007455
Clave InChI OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-toluenesulfonyl chloride, benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, benzylsulfochloride, .alpha.-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonyl chloride, phenyl, alpha-toluenesulfonylchloride, phenylmethylsulfonyl chloride, phenylmethanesulphonyl chloride, phenyl-methanesulfonyl chloride
PubChem CID 74740
Nombre IUPAC cloruro de fenilmetanosulfonilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 89°C to 94°C
Punto de ebullición 120°C (10 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3096
Beilstein 972806
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.65
Porcentaje de pureza 99%