Learn More
Alfa-toluensulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11442758 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11442758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16740.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Toluenesulfonamide
CAS 4563-33-1
Punto de fusión 101°C to 104°C
Fórmula molecular C7H9NO2S
Número MDL MFCD00041893
Cantidad 25 g
Sinónimo benzenemethanesulfonamide, benzylsulfonamide, alpha-toluenesulfonamide, methanesulfonamide, 1-phenyl, .alpha.-toluenesulfonamide
Clave InChI ABOYDMHGKWRPFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)CC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenilmetanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 171.21
PubChem CID 78318
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.22
Porcentaje de pureza 98%