Learn More
Alfa-toluensulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432758 5 g 5 g
11422758 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16740.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4563-33-1 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4563-33-1
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.21
Número MDL MFCD00041893
Clave InChI ABOYDMHGKWRPFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenemethanesulfonamide, benzylsulfonamide, alpha-toluenesulfonamide, methanesulfonamide, 1-phenyl, .alpha.-toluenesulfonamide, 1-phenylmethanesulfonamide, toluene-.omega.-sulfonamide, toluene-alpha-sulphonamide, benzyl-sulfonamide, a-toluenesulfonamide
PubChem CID 78318
Nombre IUPAC fenilmetanosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Toluenesulfonamide
Punto de fusión 101°C to 104°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.22
Porcentaje de pureza 98%