Learn More
alfa-tocotrienol, TRC
Código de producto. 30457353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457353 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30457353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5261981MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-alpha-Tocotrienol
CAS 58864-81-6
Fórmula molecular C29 H44 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo (R)-α-Tocotrienol
Fórmula InChI InChI=1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1)\C)\C)C
Nombre IUPAC (2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(3E,7E)-4,8,12-trimetiltrideca-3,7,11-trienil]croman-6-ol
Peso molecular (g/mol) 424.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.3341