Learn More
alfa-Tocoferilo Succinato, TRC
Código de producto. 30135166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135166 5 g 5 g
30135141 10 g 10 g
30009583 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5399505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4345-03-3
Fórmula molecular C33 H54 O5
Peso molecular (g/mol) 530.78
Sinónimo RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate, (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl hydrogen succinate, D-alpha-Tocopheryl Hydrogen Succinate, Butanedioic acid, 1-[(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-yl] ester (ACI), 6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, hydrogen succinate, (+)- (8CI), Butanedioic acid, mono[(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-yl] ester (9CI), Butanedioic acid, mono[3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl] ester, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]- (ZCI), Succinic acid, mono[2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanyl] ester, (+)- (8CI), α-Tocopherol, succinate (6CI), (+)-α-Tocopheryl succinate, Covitol 1210, CV 104, d-α-Tocopherol acid succinate, d-α-Tocopheryl acid succinate, d-α-Tocopheryl hemisuccinate, NSC 173849, Tocopherol succinate, Vitamin E acid succinate, Vitamin E d-α-tocosuccinate, Vitamin E hemisuccinate, Vitamin E succinate, α-Tocopherol acid succinate, α-Tocopherol hemisuccinate, α-Tocopheryl acid succinate, α-Tocopheryl hemisuccinate, α-Tocopheryl succinate, α-TOS, α-Vitamin E succinate
Nombre IUPAC 4-oxo-4-[[(2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecilo]-3,4-dihidrocromeno-6-il]ácido oxibutanoico
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(=O)O)c(C)c(C)c2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.3971