Learn More
alfa-tocoferol-d6, TRC
Código de producto. 30449772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30449772 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30449772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5261271MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Tocopherol-d6
CAS 113892-08-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C29 2H6 H44 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo all-rac-alpha-Tocopherol D6 (5,7-Dimethyl D6)
Fórmula InChI InChI=1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/i5D3,7D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(C)c2OC(C)(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)CCc2c(c1O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,8-dimetil-5,7-bis(trideuteriometil)-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-3,4-dihidrocromen-6-ol
Peso molecular (g/mol) 436.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.4187
Porcentaje de pureza >95