Learn More
Acetato de alfa-tocoferol-d6, TRC
Código de producto. 30455276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30455276 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30455276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT52611710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alpha-Tocopherol Acetate D6 (5,7-Dimethyl D6)
CAS 143731-16-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C31 D6 H46 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (+)-Alpha-Tocopheryl-D6 acetate (Vitamin E-D6 acetate), (+)-α-Tocopheryl-D6 acetate (Vitamin E-D6 acetate)
Fórmula InChI InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1/i5D3,7D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(C)c2O[C@](C)(CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)CCc2c(c1OC(=O)C)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC [(2R)-2,8-dimetil-5,7-bis(trideuteriometil)-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-il] acetato
Peso molecular (g/mol) 478.7798
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.4293
Porcentaje de pureza >95