Learn More
Succinato ácido de (+)-alfa-tocoferol, Mikromol
Código de producto. 30458974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30458974 250 mg
1 options
Código de producto. 30458974 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0167.030250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Succinato ácido de (+)-alfa-tocoferol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
CAS 4345-03-3
Nombres de analitos o componentes RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C33 H54 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate, (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl hydrogen succinate, d-alpha-tocopherol succinate, Vitamin E succinate, (+)-alpha-tocopheryl acid succinate, D-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
Fórmula InChI InChI=1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(=O)O)c(C)c(C)c2O1
Nombre IUPAC Ácido 4-oxo-4-[[(2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-il]oxi]butanoico
Peso molecular (g/mol) 530.78
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 530,3971 g/mol