Learn More
Acetato de Alfa-Tocoferol, Acetato de Alfa-Tocoferol, TRC
Código de producto. 30008252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008252 25 g 25 g
17907824 1 g 1 g
17979154 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT52611525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C31 H52 O3
Peso molecular (g/mol) 472.74
Sinónimo (+)-alpha-Tocopheryl Acetate, RRR-alpha-Tocopheryl acetate, (+)-alpha-Tocopheryl Acetate, (2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-Benzopyran-6-ol 6-acetate, 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]-, 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-, acetate, (2R)- (9CI), 6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate, (+)- (8CI), Vitamin E acetate (7CI), α-Tocopherol acetate (6CI), (+)-α-Tocopherol acetate, (+)-α-Tocopheryl acetate, (2R,4'R,8'R)-α-Tocopherol acetate, (2R,4'R,8'R)-α-Tocopheryl acetate, (R,R,R)-α-Tocopheryl acetate, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol acetate, Alfacol, Combinal E, Contopheron, Copherol 12250, Copherol 1250, Copherol F 1250C, Covitol, Covitol 1100, Covitol 1360, Covitol 700, Covitol 700WD, D-α-Tocopherol acetate, D-α-Tocopheryl acetate, E 230 Clear, E-Ferol, E-Toplex, E-Vicotrat, Ecofrol, Econ, Endo E Dompe, Ephynal acetate, Epsilan-M, Erevit, Evicup, Evipherol, Fertilvit, Gevex, Lutavit E 50, Nanotopes, NatAc, Natur-E granulate, Spondyvit, T-3376, Tinoderm E, Tocopherex, Tocopherol acetate, Tocopheryl acetate, Tocophrin, Tofaxin, Tokoferol acetate, Vitamin E 230 Clear, Vitamin Eα acetate, Vitapherol, d-Vitamin E acetate, d-α-Tocopherol acetate, d-α-Tocopheryl acetate, α-Tocopheryl acetate
Nombre IUPAC [(2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-il] acetato
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RRR-alpha-Tocopheryl acetate
CAS 58-95-7
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.3916
Porcentaje de pureza >95%