Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-alfa-Tocoferol, 95 %, sintético
Código de producto. 10785242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10785242 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10077789 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10482770 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10785242 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 428120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.60€
    46.65€ / 25 g
    Ahorro 7.95€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10191-41-0
Fórmula molecular C29H50O2
Peso molecular (g/mol) 430.72
Número MDL MFCD00072051
Clave InChI GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Sinónimo vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-α-Tocopherol
Nombre de nota Synthetic
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 2.5°C to 3.5°C
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 393.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 9653
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in oils, fats, acetone, alcohol,, chloroform, diethyl ether, other fat solvents.
Nombre IUPAC (2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidro-2H-1-benzopirano-6-ol
Viscosidad 4200 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.71
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-alpha-Tocopherol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.