Learn More
Alpha-Thujene, TRC
Código de producto. 17992925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992925 5 mg 5 miligramos
17924205 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4058005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2867-05-2
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.23
Sinónimo 3-Thujene, 2-Methyl-5-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hex-2-ene, (±)-α-Thujene, 2-Methyl-5-isopropylbicyclo[3.1.0]-2-hexene, Origanene, 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-bicyclo[3.1.0]hex-2-ene
Nombre IUPAC rac-(1R)-2-metil-5-propano-2-ilbiciclo[3.1.0]hex-2-ene
SMILES CC(C)[C@@]12CC=C(C)[C@@H]1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alpha-Thujene
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h4,7,9H,5-6H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252