Learn More
Alfa-terpineol-d3 (propilmetil-d3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Terpineol alpha-methyl-d3 |
| CAS | 203633-12-9 |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H15 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Cyclohexene-1-methanol','α,4-dimethyl-α-(methyl-d3)- (9CI), α-Terpineol-d3, α-Terpineol-D3 (α-methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C)(O)C1CCC(=CC1)C |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trideuterio-2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 157.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1546 |