Learn More
alfa-Terpineol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387168 500 g 500 g
15451077 25 g 25 g
11397168 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016285.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Un alcohol monoterpeno natural
A naturally-occuring monoterpene alcohol.Alpha-terpineol is used as an antioxidant, antiseptic, antihypernociception and anti-inflammatory. It is also used as a solvent. It is an important ingredient of pine oil disinfectants. Further, it is used as a fragrance in perfumes, fat denaturant for soap production and synthetic flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Evaporation Residue 0.002%, Hydrogen sulfide (H2S) P.T. (limit about 1.5ppm, Sulfur dioxide (SO2) P.T. (limit about 2.5ppm), H2O 0.05%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-55-5
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00001557
Clave InChI WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
Nombre IUPAC 2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material alpha-Terpineol
Punto de fusión 31°C to 32°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.930 g/mL
Punto de ebullición 210°C to 219°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.483
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,9171
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,propylene glycol,acetone,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • alpha-Terpineol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Terpineol