Learn More
alfa-Terpineno, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495169 500 mL 500 ml
15485169 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62871.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-86-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
It can be used as a chemical fragrance essential oil and spices. It is used as a flavoring and fragrance chemical used in the personal care and cosmetic and food industries. Also used in the pharmaceutical, electronics, food processing, semi-conductor manufacturing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar como un aceite esencial de fragancia química y especias. Se utiliza como saborizante y fragancia química utilizado en las industrias del cuidado personal, la cosmética y la alimentación. También se utiliza en las industrias farmacéutica, electrónica, de procesamiento de alimentos y de fabricación de semiconductores.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol y etanol (100 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento recomendada: -20 °C. Almacenar en gas inerte. Sensible al aire. Mantener alejado de ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-86-5
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00001534
Clave InChI YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene
PubChem CID 7462
ChEBI CHEBI:10334
Nombre IUPAC 1-metil-4-propan-2-ilciclohexa-1,3-dieno
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Terpinene
Color Incolora
Densidad 0.837
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 500 mL
Número UN UN2319
Beilstein 1853379
Índice Merck 14,9170
Información de solubilidad Soluble in ether,alcohol,and ethanol (100mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.23
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Líquido