Learn More
alfa-terpineno 2000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327234 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327234 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17322320AL2000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Terpinene
CAS 99-86-5
Nombres de analitos o componentes alpha-Terpinene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16
Concentración 2000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,3-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,3-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,3-cyclohexadiene, Terpilene, alpha-Terpinene, α-Terpinen, α-Terpinene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Nombre IUPAC 1-metil-4-propan-2-ilciclohexa-1,3-dieno
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 136.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252 g/mol