Learn More
Alfa-Espinasterol, TRC
Código de producto. 30136033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136033 25 mg 25 miligramos
30006377 1 mg 1 miligramo
30012787 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68190025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 481-18-5
Fórmula molecular C29 H48 O
Peso molecular (g/mol) 412.69
Sinónimo Stigmasta-7,22-dien-3-ol, (3β,5α,22E)-, 5α-Stigmasta-7,22-dien-3β-ol (6CI,7CI), 5α-Stigmasta-7,22-dien-3β-ol, (E)- (8CI), (3β,5α,22E)-Stigmasta-7,22-dien-3-ol, Bessisterol, Hitodesterol, Spinasterol, Stigmasta-7,22-dien-3β-ol, δ7,22-Stigmastan-3β-ol, α-Spinasterin, α-Spinasterol
Nombre IUPAC (3S,5S,9R,10S,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-etil-6-metilhept-3-en-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-ol
SMILES CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material A-Spinasterol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-9,11,19-23,25-27,30H,7,10,12-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,22+,23+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.3705
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.