missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha smooth muscle actin specific Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30235764 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30235764 150 μL 150 microlitros
30238047 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30235764 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 677351IG150UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The Alpha smooth muscle actin specific antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Alpha smooth muscle actin specific. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit antigen. The Alpha smooth muscle actin specific antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, FC (Intra), ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno Alpha smooth muscle actin specific
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E9A11
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes AAT6; ACTSA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 42 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.