Learn More
Alfa-Selinina, >85%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Selinine |
| CAS | 473-13-2 |
| Fórmula molecular | C15H24 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2R,4aR,8aR)-4a,8-Dimethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydronaphthalene, Eudesma-3,11-diene, alpha-Selinene, (-)-alpha-Selinene, Selina-3,11-diene, [2R-(2alpha,4aalpha,8abeta)]-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4a,8-dimethyl-2-(1-methylethenyl)naphthalene, alpha-Selinene, (-)-, (2R,4aR,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4a,8-dimethyl-2-(1-methylethenyl)naphthalene; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-11(2)13-7-9-15(4)8-5-6-12(3)14(15)10-13/h6,13-14H,1,5,7-10H2,2-4H3/t13-,14+,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)CCC=C(C)[C@@H]2C1 |
| Nombre IUPAC | (3R,4aR,8aR)-5,8a-dimetil-3-prop-1-en-2-il-2,3,4,4a,7,8-hexahidro-1H-naftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 204.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1878 |