missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Alpha Sarcoglycan Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3W3Q10)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17286853 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17286853 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17286853 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA537982

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Samples: Rat heart, Rat skeletal muscle Immunogen sequence: VDALVTLLVP LLVALLLTLL LAYVMCCRRE GRLKRDLATS DIQMVHHCTI HGNTEELRQM AASREVPRPL STLPMFNVHT GERLPPRVDS AQVPLILDQH.

The sarcoglycan transmembrane proteins are members of the dystrophin complex. Sarcoglycans cluster together to form a complex, which is localized in the cell membrane of skeletal, cardiac, and smooth muscle fibers. Four sarcoglycan subunit proteins, designated alpha-, beta-, gamma- and delta-sarcoglycan, form a complex on the skeletal muscle cell surface membrane. A genetic defect in any one of these proteins causes the loss or marked decrease of the whole sarcoglycan complex, which is observed in the autosomal recessive muscular dystrophy, sarcoglycanopathy. In smooth muscle, beta- and delta-sarcoglycans are associated with epsilon-sarcoglycan, a glycoprotein homologous to alpha-sarcoglycan. Additionally, a complete deficiency in delta-sarcoglycan is the cause of the Syrian hamster BIO.14 cardiomyopathy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alpha Sarcoglycan
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 3W3Q10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.05% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SGCA
N.º de referencia del gen P82350
Alias de gen 50 kDa dystrophin-associated glycoprotein; 50DAG; 50kD DAG; adhalin; ADL; Alpha-sarcoglycan; alpha-SG; Asg; DAG2; DMDA2; Dystroglycan 2; Dystroglycan2; dystroglycan-2; LGMD2D; limb girdle muscular dystrophy 2D; sarcoglycan alpha; sarcoglycan, alpha (50kDa dystrophin-associated glycoprotein); sarcoglycan, alpha (dystrophin-associated glycoprotein); SCARMD1; SG alpha; SG-alpha; Sgca
Símbolos de los genes SGCA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20391, 303468
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.