Learn More
(-)-Alfa-Santalene, TRC
Código de producto. 30134959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134959 1 mg 1 miligramo
17998584 2.5 mg 2.50 miligramo
17999634 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS1150651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 512-61-8
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo (2R,6S,7S)-1,7-Dimethyl-7-(4-methyl-3-penten-1-yl)tricyclo[2.2.1.02,6]heptane, Santalene
Nombre IUPAC (2R,6S,7S)-1,7-dimetil-7-(4-metilpent-3-enil)triciclo[2.2.1.02,6]heptano
SMILES CC(=CCC[C@@]1(C)C2C[C@@H]3C(C2)C13C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-alpha-Santalene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-10(2)6-5-7-14(3)11-8-12-13(9-11)15(12,14)4/h6,11-13H,5,7-9H2,1-4H3/t11?,12-,13+,14-,15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878
Porcentaje de pureza >95%