Learn More
Alfa-Ribavirina (Ribavirina Impureza B), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-alpha-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| CAS | 57198-02-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H12 N4 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Ribavirin Imp. B (EP), 1-alpha-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, 1-α-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, α-Ribavirin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8+/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)c1ncn(n1)[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 244.2 |
| Mostrar más |