Learn More
Ácido alfa-resorcílico (ácido 3,5-dihidroxibenzoico), LoGiCal
Código de producto. 30463092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463092 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463092 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0708.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material alpha-Resorcylic acid
CAS 99-10-5
Nombres de analitos o componentes alpha-Resorcylic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), Terbutaline Imp. A (EP), 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, alpha-Resorcylic Acid, alpha-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948, Terbutaline Sulfate Impurity A, Terbutaline Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
Nombre IUPAC ácido 3,5-dihidroxibenzoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 154.12
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,0266 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.