Learn More
Lauda™ Baño termostático de refrigeración Alpha RA 12 con enchufe CEE7/7, Refrigerantes tradicionales
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16802340
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
16802340 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16802340 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L000639
Baño termostático/de circulación con un funcionamiento más sencillo y un sistema de refrigeración integrado
  • Pantalla LED de una línea para la visualización de la temperatura real o ajustada
  • Guía de menús intuitivos con el funcionamiento de 3 teclas más sencillo
  • Controlador continuo completamente electrónico
  • Protección de bajo nivel y contra el exceso de temperatura para su uso con líquidos no inflamables
  • Alarma acústica y visual
  • Bomba de circulación con reducción de flujo
  • Baño de acero inoxidable
  • Refrigeración mediante un sistema inteligente de ahorro de energía (compresor automático)
  • Refrigeración del condensador
  • Aire
  • Conexión de salida en la parte trasera
  • Utiliza refrigerantes tradicionales (HFC) de acuerdo con la legislación europea de control de gases F (UE) 517/2014
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -25 a 100 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 1,5 kW
    • Consumo máx. de energía: 1,8 kW
    • Consumo de energía: 8 A
    • Presión máx. de la bomba: 0,2 bar
    • Presión máx. del caudal de la bomba: 15 l/min
    • Volumen del baño mín./máx.: 9,5/14,5 l
    • Tamaño del baño (An x F x Al): 300 x 203 x 160 mm
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 365 x 500 x 605 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Capacidad de refrigeración:
      • 20 °C, etanol; 0,325 kW
      • 0 °C, etanol; 0,26 kW
      • -20 °C, etanol; 0,08 kW
    • Accesorio estándar:
      • Una cubierta de baño, juego de conexión de bomba, manguera para conexiones de bomba
  • Especificaciones
    Tensión 230 V