missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Texwipe Alpha™ Hisopo de poliéster tejido STX758B para salas blancas, estéril
Tienda Texwipe ProductosDescripción
- Fabricación de salas limpias
- Lote codificado para trazabilidad y control de calidad. Envasado en una bolsa sin silicona ni amidas.
- Doble capa de tejido de punto de poliéster para una mayor absorción.
- Diseñado para resistir enganches y abrasiones, evitando la liberación de partículas y fibras.
- Excelente compatibilidad química con una variedad de soluciones.
- El mango 100% polipropileno virgen garantiza que no se introduzcan contaminantes adicionales y al mismo tiempo ofrece una excelente resistencia química.
- Sala limpia lavada, proporcionando niveles ultra bajos de partículas, NVR e iones
- Mangos de color verde claro de marca registrada con el nombre 'TEXWIPE' grabado en el mango
- Apto para autoclave en calor seco y vapor.
- Cada hisopo está empaquetado individualmente en una funda desprendible.
- Cada funda está codificada por lote y tiene una fecha de vencimiento (para control de inventario)
- Cincuenta fundas están empaquetadas en triple bolsa para facilitar su introducción en el área estéril.
- Las bolsas triples se envasan en un revestimiento que forma la cuarta capa de protección de la bolsa.
- Irradiado con rayos gamma a un nivel de garantía de esterilidad de 10-6 y estéril validado de acuerdo con AAMI Pautas
- Probado para endotoxinas, iones y NVR
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 2,736 in |
| Tipo de producto | Hisopo de sala limpia |
| Tipo de adhesivo | Unión térmica completa |
| Material del mango | Polipropileno |
| Estilo de punta | Minipunta |
| Material de la punta | Poliéster tejido |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?