Learn More
Óxido de alfa-pineno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Pinene Oxide |
| CAS | 1686-14-2 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-Epoxypinane, 2,7,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)6-4-7(9)10(3)8(5-6)11-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1(C)C2CC3OC3(C)C1C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 152.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1201 |