Learn More
(-)-alfa-Pineno, 98 %, contiene cantidades variables de enantiómero, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361697 50 g 50 g
11371697 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04759.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7785-26-4 | C10H16 | 136.238 g/mol
(-)-alpha-Pinene, 98%, cont. variable amounts of enantiomer, is used in food and beverage (incl. additives, contaminants), fragrance / essential oil, nutraceutical. It is also used as a anti- infective agent. It is used as a component of pine resin and a useful chiral synthetic intermediate. Alpha-pinene is the most widely encountered terpenoid in nature and is highly repellant to insects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (-)-alfa-pineno, 98 %, que contiene cantidades variables de enantiómero, se utiliza en alimentos y bebidas (incluidos aditivos y contaminantes), fragancias/aceites esenciales y nutracéuticos. También se utiliza como agente antiinfeccioso. Se usa como un componente de resina de pino y como intermedio sintético quiral útil. El alfa-pineno es el terpenoide que más se encuentra en la naturaleza y es altamente repelente a los insectos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter, alcohol y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7785-26-4
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.238
Número MDL MFCD00064145
Clave InChI GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Sinónimo --alpha-pinene, 1s,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1s---alpha-pinene, unii-tzr3gm95pr, dl-alpha-pinene, alpha-pinene,-, 1s,5s-alpha-pinene, tzr3gm95pr, 1s,5s-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 440968
ChEBI CHEBI:28660
Nombre IUPAC (1S,5S)-4,6,6-trimetilbicíclo[3.1.1]hept-3-eno
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-alpha-Pinene
Punto de fusión -64°C
Punto de ebullición 154°C to 156°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Notas del porcentaje del ensayo contiene cantidades variables de enantiómero
Cantidad 50 g
Número UN UN2368
Beilstein 1903790
Índice Merck 14,7445
Rotación óptica −42° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 98%