Learn More
Ácido alfa-(feniltio)fenilacético, 99 %
Código de producto. 11302947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302947 25 g 25 g
11312947 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16226.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10490-07-0
Fórmula molecular C14H12O2S
Peso molecular (g/mol) 244.308
Número MDL MFCD00066259
Clave InChI UOCQATUFLPHRNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl phenylsulfanyl acetic acid, 2-phenyl-2-phenylthio acetic acid, alpha-phenylthio phenylacetic acid, 2-phenyl-2-phenylsulfanyl acetic acid, 2-phenyl-2-phenylthioacetic acid, acmc-20alu8, phenylthio phenylacetic acid, phenylthio-phenyl acetic acid, phenyl phenylthio acetic acid, alpha-phenylthio-phenylacetic acid
PubChem CID 239605
Nombre IUPAC ácido 2-fenil-2-fenilsulfanilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)SC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(Phenylthio)phenylacetic acid
Punto de fusión 99°C to 101°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2373923
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.31
Porcentaje de pureza 99%