Learn More
Alfa-feniloxiranopropanonitrilo (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Phenyloxiranepropanenitrile (mixture of diastereomers) |
| CAS | 60788-53-6 |
| Fórmula molecular | C11H11NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | α-Phenyloxiranepropanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO/c12-7-10(6-11-8-13-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6,8H2 |
| SMILES | N#CC(CC1CO1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-(oxiran-2-il)-2-fenilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 173.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0841 |