Learn More
Ácido alfa-(fenilmetileno)-1-naftalenacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid |
| CAS | 71432-05-8 |
| Fórmula molecular | C19H14O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14O2/c20-19(21)18(13-14-7-2-1-3-8-14)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-13H,(H,20,21) |
| SMILES | O=C(C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C3)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(naftalen-1-il)-3-fenilacrílico |
| Peso molecular (g/mol) | 274.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.1 |