Learn More
clorhidrato de alfa-feniletilamina, Mikromol
Descripción
clorhidrato de alfa-feniletilamina, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Phenylethylamine Hydrochloride |
| CAS | 13437-79-1 |
| Nombres de analitos o componentes | alpha-Phenylethylamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H11 N . H Cl |
| Sinónimo | α-Phenylethylamine Hydrochloride, Benzenemethanamine, α-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, α-methyl-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanamine, α-methyl-, hydrochloride, (±)-, Benzylamine, α-methyl-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-1-Phenylethylamine hydrochloride, (±)-α-Methylbenzylamine hydrochloride, 1-Phenylethylamine hydrochloride, dl-1-Phenylethylammonium chloride, α-Methylbenzylamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N.ClH/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,9H2,1H3;1H |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Cl.CC(N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 1-feniletanamina |
| Mostrar más |