Learn More
Ácido alfa-fenilciclopentilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
alpha-Phenylcyclopentylacetic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido alfa-fenilciclopentilacético se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y oscuro. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Phenylcyclopentylacetic acid |
| Punto de fusión | 98°C to 102°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1956835 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.27 |
| Porcentaje de pureza | 98% |