Learn More
Alfa-fenil-alfa-[3-(fenil-2-piridinilmetilen)-2,4-ciclopentadien-1-il]-2-piridinmetanol (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Phenyl-alpha-[3-(phenyl-2-pyridinylmethylene)-2,4-cyclopentadien-1-yl]-2-pyridinemethanol (E/Z mixture) |
| CAS | 2026-58-6 |
| Fórmula molecular | C29H22N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | α-Phenyl-α-[3-(α-2-pyridylbenzylidene)-1,4-cyclopentadien-1-yl]-2-pyridinemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H22N2O/c32-29(24-13-5-2-6-14-24,27-16-8-10-20-31-27)25-18-17-23(21-25)28(22-11-3-1-4-12-22)26-15-7-9-19-30-26/h1-21,32H |
| SMILES | OC(C1=CC=CC=C1)(C(C=C2)=CC2=C(C3=CC=CC=C3)C4=NC=CC=C4)C5=NC=CC=C5 |
| Nombre IUPAC | fenil(3-(fenil(piridin-2-il)metileno)ciclopenta-1,4-dien-1-il)(piridin-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 414.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.17 |