Learn More
Alfa-Fenil-Alfa-(2-piridil)acetonitrilo, TRC
Código de producto. 30419948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30419948 50 mg
1 options
Código de producto. 30419948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33665050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5005-36-7
Fórmula molecular C13 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo 2-Pyridineacetonitrile, α-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile, 2-Pyridylphenylacetonitrile, NSC 16276, Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile, α-Phenyl-2-pyridineacetonitrile, α-Phenyl-α-(2-pyridyl)acetonitrile
Nombre IUPAC 2-fenil-2-piridina-2-ilacetonitrilo
SMILES N#CC(c1ccccc1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-Phenyl-a-(2-pyridyl)acetonitrile
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-9,12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0844