Learn More
Ácido benzenacético alfa-fenil-alfa-(2-propino-1-iloxi)benzenacético, TRC
Código de producto. 30423686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423686 250 mg
30413266 1 g
30413581 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336405250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2766-01-0
Fórmula molecular C17H14O3
Peso molecular (g/mol) 266.29
Sinónimo Diphenyl(2-propynyloxy)acetic Acid, Propinoxiphenyl Mandelic Acid
Nombre IUPAC 2,2-difenil-2-prop-2-ácido ynoxyacético
SMILES OC(=O)C(OCC#C)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Phenyl-alpha-(2-propyn-1-yloxy)benzeneacetic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O3/c1-2-13-20-17(16(18)19,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h1,3-12H,13H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0943