Learn More
Éster metílico del ácido alfa-fenil-alfa-(2-propin-1-iloxi)-bencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Phenyl-alpha-(2-propyn-1-yloxy)-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 30118-97-9 |
| Fórmula molecular | C18H16O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Diphenyl(2-propynyloxy)-acetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16O3/c1-3-14-21-18(17(19)20-2,15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h1,4-13H,14H2,2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(OCC#C)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2,2-d=difenil-2-(prop-2-in-1-iloxi)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 280.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.11 |